Documentos
G005482
LC/MS Analysis of Lactic Acid Enantiomers in Urine on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 33.3 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 4 °C
detector: (-)ESI
injection: 20 μL
sample: Urine extracts in 5% (v/v) acetic acid, 10% (v/v) H2O and 85% (v/v) acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Nota de análise
Chromatogram supplied courtesy of H. Henry and associates at the Clinical Chemistry Laboratory, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, University of Lausanne, CH-1011, Switzerland. View the related full-length contributed article in Reporter 30.1.
Outras notas
Reference: Biomed. Chromatogr. 2011 "Sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine by high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry" H. Henry, N. Marmy Conus, P. Steenhout, A. Béguin and O. Boulat, Published online in Wiley Online Library, wileyonlinelibrary.com/journal/bmc.
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    L-(+)-Lactic acid, analytical standard
    D-(−)-Lactic acid, ≥90%
coluna analítica
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)