FAP84209
Patulin in fruit
reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)