CRM80068
4-Fluorophenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pb
185 °C (lit.)
pf
43-46 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
chave InChI
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)