Documentos
843382
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
phase sulfonic acid, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
TSKgel®
forma
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43382
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
2-13
capacidade
30 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente