842160
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
product name
TSKgel® Octadecyl-4PW Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh Octadecyl-4PW, 42160
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
5-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 2 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
500 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)