821960
TSKgel® Q-STAT (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, ammonium ion, quaternary phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Q-STAT Columns
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® Q-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L23
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh Q-STAT, 21960
Parâmetros
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 3 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
3-10
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
forma física
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente