821839
TSKgel® ODS-100V (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 1 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Nome do produto
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 1 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 21839
Extensão da rotulagem
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parâmetros
0-100% organic solvent
0.05 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 1 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)