59588-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinônimo(s):
C8 TM=["Supelguard"]guard column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® C8 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
área da superfície
200 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered