59567
SUPELCOSIL™ LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinônimo(s):
Supelguard LC-CN 2CM 2/PK
About This Item
Produtos recomendados
product name
SUPELCOSIL™ LC-CN Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L10
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente