Documentos Principais
577434-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
coluna C × D.I.:
25 cm × 4.6 mm
área da superfície:
22 m2/g
tamanho de partícula:
2.7 μm
Grupo ativo da matriz:
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
tamanho de poro:
1000 Å pore size
Matriz:
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1.0% loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped diphenylmethyl bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
Nota de análise
Target analytes include: monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
Informações legais
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)