57249-U
IonSense® PDMS/DVB SPE-it Tips
pkg of 96 ea
Sinônimo(s):
SPME LC TIps
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 96 ea
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS/DVB
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with pipettor or robotic liquid handling systems
Descrição geral
Outras notas
For extraction of a wider range of polar and nonpolar analytes, try our SPME LC Tips, C18 (P/N 57234-U).
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.