Documentos
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
320 m2/g
matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
110 Å pore diameter
pH operacional
3.5-6.8
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)