Documentos
51285-U
MicroTee
for use with 360 μm O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
descrição
includes 3, microferrules for 360 μm O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 360 μm O.D. tubing
Descrição geral
Connects 3 capillary tubes, using MicroFingertight II fittings. Includes 3 MicroFerrules for 0.025 in. O.D. tubing, 3 female nuts.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)