500429
JHAP-43 Mix
1 ppm in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
EPA TO-14
embalagem
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
fabricante/nome comercial
Scott Gas T9Z90000-110
concentração
1 ppm in nitrogen
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
Descrição geral
JHAP-43 Mix is used as an air monitoring standard, which employs TO-14 SUMA canister sampling for GC/MS analysis of volatile organics in ambient air.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
Acrylonitrile
Allyl chloride
Benzene
Bromomethane
1,3-Butadiene
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Dichlorodifluoromethane
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
1,2-Dichlorotetrafluoroethane
Ethylbenzene
4-Ethyltoluene
Hexachloro-1,3-butadiene
Styrene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
Vinyl chloride
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
Ver tudo (43)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.