46903
trans-9-Octadecenoic methyl ester
10 mg/mL in heptane, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl elaidate, Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
10 mg/mL in heptane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
chave InChI
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?