Documentos Principais
44899-U
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 1
in pyridine (varied), analytical standard
Sinônimo(s):
Biopdiesel impurity
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D6584
embalagem
pkg of 1 mL
concentração
in pyridine (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    1,3-Diolein 50 μg/mL
    Glycerol 5 μg/mL
    Monoolein 100 μg/mL
    Glyceryl trioleate 50 μg/mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)