embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C#N)n1
InChI
1S/C9H13ClN6/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5-11/h4H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
chave InChI
MZZBPDKVEFVLFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?