442401
Ácido 4-aminobenzoico
analytical standard
Sinônimo(s):
PABA, Vitamina Bx, Vitamina H1
About This Item
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
187-189 °C (lit.)
densidade
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?