442324
2,6-Dibromophenol
analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
255-256 °C/740 mmHg (lit.)
pf
53-56 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
chave InChI
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246) , GABRA1(2554)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?