303401
Trichloroethylene in nitrogen
10 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
forma
gas
embalagem
cylinder of 48 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T257-48
disponibilidade
not available in EU
concentração
10 ppm
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Trichloroethylene in nitrogen, 10 ppm is a multi-component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors and in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)