Key Documents
2876605-U
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
descrição
SPME, for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
embalagem
pkg of 5 ea
C × D.E. × D.I.
105 mm × 8.0 mm × 0.75 mm
105 mm × 8.0 mm × 0.8 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (ThermoQuest 8000 and TRACE)
Informações legais
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)