Documentos
28412-U
Supelco
10 mm/10 mm Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Materiais
PTFE
descrição
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10mm stem O.D.
embalagem
pk of 3
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Yukio Okada et al.
PloS one, 6(4), e19158-e19158 (2011-05-12)
Elevation of extracellular Ca(2+) concentration induces intracellular Ca(2+) signaling in parathyroid cells. The response is due to stimulation of the phospholipase C/Ca(2+) pathways, but the direct mechanism responsible for the rise of intracellular Ca(2+) concentration has remained elusive. Here, we