21195-U
GC Stationary Phase
phase Polyethyleneimine, bottle of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 50 g
Parâmetros
0-175 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
Polyethyleneimine phase
solubilidade
acetone: soluble
tipo de coluna
packed GC
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)