Key Documents
20839-U
Supelco
Needle Guide
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Needle guide in the septum cap directs the syringe needle to pierce the septum at the same spot for every injection. Autosamplers are provided with these to hold amd support the needle.
Prolongs septum and needle life. Use with septum nuts that have a 3/16 in. diameter hole in the center. For septum nuts with smaller holes, simply drill to 3/16 in. to insert guide.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Konrad Grob
Split and Splitless Injection for Quantitative Gas Chromatography, 426-426 (2008)