ZRB2141
Anti-OAS1 Antibody, clone 1N2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
2′-5′-oligoadenylate synthase 1;EC:2.7.7.84;(2-5′)oligo(A) synthase 1;2-5A synthase 1;E18/E16;p46/p42 OAS
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1N2, recombinant monoclonal
descrição
1N2 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 46.03 kDa
observed mol wt ~52 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OAS1(4938)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with IFN- .
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected OAS1 in lysate from HeLa cells treated with IFN- .
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Various dilutions from a representative lot detected OAS1 in ELISA applicaiton.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound OAS1 peptide with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected OAS1 in Human small intestine tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected OAS1 in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1