WH0011218M1
Monoclonal Anti-DDX20 antibody produced in mouse
clone 5H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20, Anti-DKFZp434H052, Anti-DP103, Anti-GEMIN3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX20(11218)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EGASQRAKQSRRNLPRRSSFRLQTEAQEDDWYDCHREIRLSFSDTYQDYEEYWRAYYRAWQEYYAAASHSYYWNAQRHPSWMAAYHMNTIYLQEMMHSNQ
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais