WH0010235M9
Monoclonal Anti-RASGRP2 antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CALDAGGEFI, Anti-CDC25L, Anti-RAS guanyl releasing protein 2 (calcium and DAG-regulated)
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RASGRP2(10235)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
GTLDLDKGCTVEELLRGCIEAFDDSGKVRDPQLVRMFLMMHPWYIPSSQLAAKLLHIYQQSRKDNSNSLQVKTCHLVRYWISAFPAEFDLNPELAEQIKE
forma física
Informações legais