WH0008815M1
Monoclonal Anti-BANF1 antibody produced in mouse
clone 3F10-4G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BAF, Anti-BCRP1, Anti-D14S1460, Anti-MGC111161, Anti-barrier to autointegration factor 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F10-4G12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BANF1(8815)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MTTSQKHRDFVAEPMGEKPVGSLAGIGEVLGKKLEERGFDKAYVVLGQFLVLKKDEDLFREWLKDTCGANAKQSRDCFGCLREWCDAFL
forma física
Informações legais