Documentos Principais
WH0007832M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTG2 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BTG family, member 2, Anti-PC3, Anti-TIS21
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BTG2(7832)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein is involved in the regulation of the G1/S transition of the cell cycle. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BTG2 (NP_006754, 59 a.a. ~ 158 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PSKGSGYRCIRINHKMDPIISRVASQIGLSQPQLHQLLPSELTLWVDPYEVSYRIGEDGSICVLYEEAPLAASCGLLTCKNQVLLGRSSPSKNYVMAVSS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)