WH0007528M1
Monoclonal Anti-YY1 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DELTA, Anti-NFE1, Anti-UCRBP, Anti-YINYANG1, Anti-YY1 transcription factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YY1(7528)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VTMWSSDEKKDIDHETVVEEQIIGENSPPDYSEYMTGKKLPPGGIPGIDLSDPKQLAEFARMKPRKIKEDDAPRTIACPHKGCTKMFRDNSAMRKHLHTH
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais