WH0005211M3
Monoclonal Anti-PFKL antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686G1648, Anti-DKFZp686L2097, Anti-PFKB, Anti-phosphofructokinase, liver
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PFKL(5211)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
forma física
Informações legais