WH0004920M1
Monoclonal Anti-ROR2 antibody produced in mouse
clone 4E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BDB, Anti-BDB1, Anti-NTRKR2, Anti-receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROR2(4920)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EVEVLDPNDPLGPLDGQDGPIPTLKGYFLNFLEPVNNITIVQGQTAILHCKVAGNPPPNVRWLKNDAPVVQEPRRIIIRKTEYGSRLRIQDLDTTDTGYYQCVATNGMKT
forma física
Informações legais