Documentos
V0750
Sigma-Aldrich
L-Valine benzyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
243.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-Valine benzyl ester hydrochloride,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
chave InChI
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dawei Ma et al.
Organic letters, 4(14), 2377-2380 (2002-07-06)
[reaction: see text] Condensation of L-valine benzyl ester toluenesulfonic acid salt with a substituted cyclohexadione followed by aromatization with the assistance of NBS provides an N-aryl L-valine benzyl ester. This intermediate is converted into 7-substituted benzolactam-V8s using an asymmetric Strecker