Key Documents
T7790
Sigma-Aldrich
Tyrphostin 63
≥98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzyl malononitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
potência
6500 μM IC50 (negative control)
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CC(C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2O/c11-6-9(7-12)5-8-1-3-10(13)4-2-8/h1-4,9,13H,5H2
chave InChI
PDRLQWJJFLVIRC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGFR tyrosine kinase inhibitor.
Nota de preparo
Tyrphostins are soluble in DMSO. Although the presence of water in the solution may accelerate hydrolysis, frozen solutions in DMSO should still be stable for months.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3