T4280
Anti-Rat IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
TRITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:100 using human peripheral blood
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tonsils
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- confocal microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3