descrição
mixture of isomers
Ensaio
~95%
composição
α-terpineol, ~65%
β-terpineol, ~10%
γ-terpineol, ~20%
pb
213-218 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
chave InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter