T1442
Eppendorf® Thermomixer Compact
with 1.5 mL block, AC/DC input 220 V AC
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022670051 (USA)
Eppendorf® 5350 000.013 (European)
Eppendorf® 5350 000.030 (UK)
L × P × A
20.6 cm × 30.4 cm × 17.0 cm
Descrição geral
- Short-mix function for quick vortex applications
- Mixing speed - 300 to 1,300 rpm
- Mixing stroke - 3 mm
- Temperature Control Range: 4°C above ambient up to 99°C in 1°C increments
- Temperature Accuracy - ± 0.5°C at 20 to 45 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)