SRP6459
EPOR/Erythropoietin Receptor human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥92% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 50.1 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.)
observed mol wt 50.1 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 25 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPOR(2057)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3