SRP6166
HGF human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
F-TCF, HPTA, Hepatocyte growth factor, Hepatopoietin-A (HPTA), Scatter factor (SF)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
70 kDa (single chain, glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HGF(3082)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com