Documentos
SRP0707
Sigma-Aldrich
PAD Cocktail, Active
recombinant
Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~95-100 kDa
concentração
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
nº de adesão
BC025718
BC049947
NM_013358
NM_016233
NM_207421
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Aplicação
Useful for citrullination and Western blot.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The five full length recombinant PAD proteins (1, 2, 3, 4 and 6) expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. This mixture is ideally suited for in vitro citrullination of protein targets.
Reconstituição
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1