SRP0432
PDE4D2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DPDE3, PDE43, STRK1, phosphodiesterase 4D, cAMP-specific
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥13600 pmol/min-μg
peso molecular
84 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE4D(5144)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1