Documentos Principais
SML3883
Sigma-Aldrich
Cephalofurimazine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-benzyl-6-(2,3-difluorophenyl)-2-(furan-2-ylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CFz
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H17F2N3O2
Peso molecular:
417.41
Código UNSPSC:
41106609
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance.
Cephalofurimazine is a brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance. Cephalofurimazine combined with Antares luciferase generates greater than 20-fold more signal from the brain than standard d-luciferin with firefly luciferase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An optimized bioluminescent substrate for non-invasive imaging in the brain
Nature Chemical Biology, 19(6), 731-739 (2023)