Documentos
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13ClFN3O2
Peso molecular:
309.72
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)