Documentos
SML2754
Sigma-Aldrich
Z3670677764
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[[5-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Z3670677764 is an inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226 (ZINC128734226).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus