Documentos Principais
SML2669
Sigma-Aldrich
ITK7
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-methyl-7-(prop-1-yn-1-yl)-2-((pyrimidin-2-ylthio)methyl)quinazolin-4(3H)-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 936,00
25 MG
R$ 3.759,00
R$ 936,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 936,00
25 MG
R$ 3.759,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
322.38
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 936,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(N=C(CSC2=NC=CC=N2)NC3=O)C3=CC=C1C#CC
Ações bioquímicas/fisiológicas
ITK7 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation (MARylation) activity.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ilsa T Kirby et al.
Cell chemical biology, 25(12), 1547-1553 (2018-10-23)
Poly-ADP-ribose polymerases (PARPs1-16) play pivotal roles in diverse cellular processes. PARPs that catalyze poly-ADP-ribosylation (PARylation) are the best characterized PARP family members because of the availability of potent and selective inhibitors for these PARPs. There has been comparatively little success in