SML2651
Elesclomol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-bis[2-Methyl-2-(phenylthioxomethyl)hydrazide]propanedioic acid, GSK842879A, N′1,N′3-Dimethyl-N′1,N′3-di(phenylcarbonothioyl)malonohydrazide, NSC 174939, NSC174939, STA 4783, STA-4783, STA4783
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H20N4O2S2/c1-22(18(26)14-9-5-3-6-10-14)20-16(24)13-17(25)21-23(2)19(27)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,20,24)(H,21,25)
chave InChI
BKJIXTWSNXCKJH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3