SML1618
Garenoxacin mesylate monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-7-[(1R)-2,3-dihydro-1-methyl-1H-isoindol-5-yl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methane sulfonic acid salt monohydrate, BMS 284756 mesylate, Ganefloxacin mesylate, Garenfloxacin mesylate, T-3811 mesylate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CN(C2CC2)C3=C(OC(F)F)C(C4=CC(CN[C@@H]5C)=C5C=C4)=CC=C3C1=O)=O.CS(=O)(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C23H20F2N2O4.CH4O3S.H2O/c1-11-15-5-2-12(8-13(15)9-26-11)16-6-7-17-19(21(16)31-23(24)25)27(14-3-4-14)10-18(20(17)28)22(29)30;1-5(2,3)4;/h2,5-8,10-11,14,23,26H,3-4,9H2,1H3,(H,29,30);1H3,(H,2,3,4);1H2/t11-;;/m1../s1
chave InChI
IGTHEWGRXUAFKF-NVJADKKVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3