Documentos Principais
SML0900
Sigma-Aldrich
ZLN024
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]-pyrimidine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 435,00
R$ 435,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 435,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13BrN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
325.22
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 435,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCOc2c(cc(cc2)C)Br)c1ncccn1
InChI
1S/C13H13BrN2OS/c1-10-3-4-12(11(14)9-10)17-7-8-18-13-15-5-2-6-16-13/h2-6,9H,7-8H2,1H3
chave InChI
KWJRSHZSULRJHE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZLN024 is an allosteric activator of AMPK hetero-trimers.
ZLN024 is an allosteric activator of AMPK hetero-trimers. The compound ZLN024 protects against dephosphorylation of Thr172, which is critical for activity, and antagonizes AMPK autoinhibition. ZLM024 improves glucose tolerance and lowers total cholesterol levels in db/db mice.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tereza Moore et al.
PloS one, 15(10), e0240517-e0240517 (2020-10-15)
Mitochondrial diseases are a clinically heterogenous group of disorders caused by respiratory chain dysfunction and associated with progressive, multi-systemic phenotype. There is no effective treatment or cure, and no FDA-approved drug for treating mitochondrial disease. To identify and characterize potential