Documentos Principais
SML0660
Sigma-Aldrich
GSK2578215A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(2-Fluoro-4-pyridinyl)-2-(phenylmethoxy)-N-3-pyridinyl-benzamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
R$ 611,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18FN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
399.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 611,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1nccc(c1)c2cc(c(cc2)OCc4ccccc4)C(=O)Nc3cnccc3
InChI
1S/C24H18FN3O2/c25-23-14-19(10-12-27-23)18-8-9-22(30-16-17-5-2-1-3-6-17)21(13-18)24(29)28-20-7-4-11-26-15-20/h1-15H,16H2,(H,28,29)
chave InChI
WCIGMFCFPXZRMQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK2578215A is a potent inhibitor of leucine-rich repeat kinase-2 (LRRK2) also known as dardarin or PARK8, a kinase with mutations linked to Parkinson′s disease. Because the most common mutation, G2019S, enhances LRRK2 kinase activity, it is hoped that LRRK2 inhibitors may be useful in treating the disease. GSK2578215A inhibited both wild-type and G2019S mutant LRRK2 kinase activity with IC50s of 10.9 and 8.9 nM respectively. It has good blood-brain barrier (BBB) permeability with a high ratio of brain to plasma distribution in mice.
GSK2578215A is a potent inhibitor of leucine-rich repeat kinase-2 (LRRK2).
GSK2578215A stimulates mitochondrial fragmentation, autophagy and mitophagy.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The LRRK2 inhibitor GSK2578215A induces protective autophagy in SH-SY5Y cells: involvement of Drp-1-mediated mitochondrial fission and mitochondrial-derived ROS signaling
Saez-Atienzar S, et al.
Cell Death & Disease, 5(8), e1368-e1368 (2014)