SML0050
CGP 37849
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3E)-2-Amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentanoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: ≥2 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(CP(O)(O)=O)=C/C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12NO5P/c1-4(3-13(10,11)12)2-5(7)6(8)9/h2,5H,3,7H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/b4-2+
chave InChI
BDYHNCZIGYIOGJ-DUXPYHPUSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)